Få mere at vide
Brucine, 99%, vandfri
Artikelnummer. 10227773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10227773 5 g Glasflaske 5g
10411681 50 g Glasflaske 50g
10675511 100 g Glasflaske 100g
10297303 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10227773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278720050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 357-57-3
Molekylær formel C23H26N2O4
Molekylvægt (g/mol) 394.46
MDL nummer MFCD00005942
InChI nøgle RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonym brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC navn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahy dro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-on
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brucine
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 174,0 °C til 179,0 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 27, IV, 7876
Merck Index 15, 1464
Specifik rotationstilstand −123° (20 °C c=2.5, CCl3)
Specifik rotation −123.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, kloroform og benzen, let opløselig i ether, glycerol og ethylacetat
Formel vægt 394.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver