Få mere at vide
Broxyquinolin, Mikromol™
Artikelnummer. 17930646
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17930646 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17930646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1841.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Broxyquinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Analyt- eller komponentnavne Broxyquinoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H5 Br2 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
InChI formel InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMIL Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
IUPAC navn 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 302.95
Mængde 250 mg
Formel vægt 300,8738 g/mol