Få mere at vide
Broxyquinoline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16458686 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16458686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1212
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Broxyquinoline
Fysisk form Solid
CAS 521-74-4
Farve Light Brown
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H5Br2NO
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dibromohydroxyquinoline 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (103.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1Br
Molekylvægt (g/mol) 302.95
Formel vægt 302.95
Procent renhed 99.42%