Få mere at vide
Broxyquinolin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462346
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462346 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462346 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1841.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Analyt- eller komponentnavne Broxyquinoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H5 Br2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
InChI formel InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
IUPAC navn 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 302.95
Mængde 10 mg
Formel vægt 300,8738 g/mol