Få mere at vide
Broxaldine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16438678 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16438678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1143
MedChemExpress Broxaldine (Brobenzoxaldine) is an antiprotozoal agent. Broxaldine inhibits Clostridium difficile with a MIC value of 4 μM, and has antifungal effects.
Broxaldine (Brobenzoxaldine) is an antiprotozoal agent. Broxaldine inhibits Clostridium difficile with a MIC value of 4 μM, and has antifungal effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Broxaldine
Fysisk form Solid
CAS 3684-46-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H11Br2NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Brobenzoxaldine
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (19.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC2=C(OC(C3=CC=CC=C3)=O)C(Br)=CC(Br)=C2C=C1
Molekylvægt (g/mol) 421.08
Formel vægt 421.08
Procent renhed 99.81%