Få mere at vide
Broxaldine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Broxaldine |
| CAS | 3684-46-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Broxaldine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H11 Br2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-2-methyl-, 8-benzoate, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-2-methyl-, benzoate (7CI), 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-2-methyl-, benzoate (ester) (8CI,9CI), 5,7-Dibromo-2-methyl-8-benzoyloxyquinoline, 5,7-Dibromo-2-methyl-8-quinolinol benzoate ester, 5,7-Dibromo-8-benzoyloxyquinaldine, Brobenzoxaldin, Brobenzoxaldine, Broxaldine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Br2NO2/c1-10-7-8-12-13(18)9-14(19)16(15(12)20-10)22-17(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1ccc2c(Br)cc(Br)c(OC(=O)c3ccccc3)c2n1 |
| Vis mere |