Få mere at vide
Steris™ Browne™ Control™ Autoklave indikatorventiler
Artikelnummer. 12745335
Skift visning
Farve:
Grøn Plet
Gul Plet
Hvid Plet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
12745335 Hvid Plet
12715335 Gul Plet
12725335 Grøn Plet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12745335 Leverandør Steris™ Leverandørnr. 7305AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00 DKK
    305.73 DKK / Pakke med 100
    Spare 29.27 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Test effektiviteten af en autoklav vha Browne™ Control™ Autoklave indikatorventiler. Disse rør indeholder varmefølsomme farvestoffer, der skifter farve efter tilstrækkelig tid ved autoklavens ønskede temperatur.
  • Brugen af TST Control™ emulerende indikatorer anbefales til overvågning af porøse belastningsdampsteriliseringsprocesser
  • Forskellige farver
  • Glasrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid Plet
Til brug med (applikation) Til overvågning af porøse belastningsdampsteriliseringsprocesser
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Produkttype Browne Kontrolrør
Mængde 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetode Damp, tør varme