Få mere at vide
Steris™ Browne™ Control™ Autoklave indikatorventiler
Artikelnummer. 12725335
Skift visning
Farve:
Grøn Plet
Gul Plet
Hvid Plet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
12725335 Grøn Plet
12715335 Gul Plet
12745335 Hvid Plet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12725335 Leverandør Steris™ Leverandørnr. 7303AB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Test effektiviteten af en autoklav vha Browne™ Control™ Autoklave indikatorventiler. Disse rør indeholder varmefølsomme farvestoffer, der skifter farve efter tilstrækkelig tid ved autoklavens ønskede temperatur.
  • Brugen af TST Control™ emulerende indikatorer anbefales til overvågning af porøse belastningsdampsteriliseringsprocesser
  • Forskellige farver
  • Glasrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn Plet
Til brug med (applikation) Til overvågning af porøse belastningsdampsteriliseringsprocesser
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Produkttype Browne Kontrolrør
Temperatur (metrisk) 160 °C
Mængde 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 60 min.
Steriliseringsmetode Damp, tør varme