Få mere at vide
VITLAB™ Brun Sodavand Lime Glas Reservoir Flasker
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Belægning | Ethylenacrylat |
| Farve | Brun |
| Til brug med (applikation) | Til volumenmåling |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Soda lime glas |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 80 °C |
| nr. pr. pakke | 1 Hver |
| Driftstemperatur | 80 °C |
| Mængde | 1 Hver |
| Vis mere |