Få mere at vide
VITLAB™ Brun Sodavand Lime Glas Reservoir Flasker
Artikelnummer. 10591533
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10591533
Brand: VITLAB™ 1671515
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Belægning Ethylenacrylat
Farve Brun
Til brug med (applikation) Til volumenmåling
Inkluderer Skruelåg
Materiale Soda lime glas
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
nr. pr. pakke 1 Hver
Driftstemperatur 80 °C
Mængde 1 Hver
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 155 mm
Produkttype Firkantet reservoirflaske
Diameter (metrisk) 64 mm
Lukketype Skruelåg