Få mere at vide
Kautex™ Brune lavdensitets polyethylen flasker med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 4
Pakke med 50
Pakke med 56
Beskrivelse
- Brun farve beskytter lysfølsomme materialer mod UV-lys
- Bred halsåbning betyder, at flasker er nemme at fylde og rengøre
- Rund
- Med lukning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Brun |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 23.8 mm |
| Form | Rund |
| Materiale | LDPE |
| Hals-id (metrisk) | 23.8 mm |
| nr. pr. sag | 650 |
| Udskiftning af lukning | Skruelukning LDPE |
| Mængde | 50 Pk. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |