Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Amber glas målekolber med polyprop
Artikelnummer. 11726712
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Tolerance:
±0,02 ml
±0,025 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Tolerance unitSize
11726712 50 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,06 ml Pakke med 2
12688665 100 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,1 ml Pakke med 2
10598472 1000 mL 24/29 NS Standard Ground ±0,4 ml Hver
11736712 100 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,1 ml Pakke med 2
13177939 10 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml -
11796702 10 mL 7/16 NS Standard Ground ±0,025 ml Pakke med 2
10761782 2000 mL 29/32 NS Standard Ground ±0,6 ml Hver
10139342 20 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,03 ml -
11706712 20 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
11716722 200 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,15 ml Pakke med 2
11726722 250 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,15 ml Pakke med 2
11652229 25 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
10215443 25 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,06 ml -
11736722 500 mL 19/26 NS Standard Ground ±0,25 ml Pakke med 2
11786702 5 mL 7/16 NS Standard Ground ±0,025 ml Pakke med 2
11752303 50 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,08 ml Pakke med 2
11714116 5 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
10199192 5 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,02 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11726712 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2640175
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering af lysfølsomme materialer i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A Amber glas volumetriske kolber med polyprop er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Brun
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 140 mm
Grænse for fejl ±0,06 ml
Standard konusled 12/21 NS Standard Ground
Tolerance ±0,06 ml
Uddannet Ja
Klasse EN