Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A Amber glas målekolber med polyprop
Artikelnummer. 11706712
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Tolerance:
±0,02 ml
±0,025 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11706712
Brand: Hirschmann™ 2640165
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering af lysfølsomme materialer i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A Amber glas volumetriske kolber med polyprop er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Brun
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 110 mm
Grænse for fejl ±0,04 ml
Standard konusled 10/19 NS Standard Ground
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN