Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber, ravfarvet glas
Artikelnummer. 30090420
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 30090420
Brand: Hirschmann™ 2640283
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber, ravglas er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS slebet og hul ravgul glasprop
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsfarve Brun
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Brun
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 180± 5 mm
Inkluderer Polyethylenprop
Grænse for fejl ±0,1 ml
nr. pr. pakke 2/Pakke
Standard konusled 14/23 NS Standard Ground
Tolerance ±0,15 ml
Skriveflade Hvid emalje farve
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Klasse EN
Bund form Rund
Lukkestørrelse NS 14/23