Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber, ravfarvet glas
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med NS slebet og hul ravgul glasprop
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsfarve | Brun |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Farve | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Grænse for fejl | ±0,08 ml |
| Standard konusled | 14/23 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,08 ml |
| Vis mere |