Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber, ravfarvet glas
Artikelnummer. 11682229
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11682229
Brand: Hirschmann™ 2640266
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber, ravglas er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS slebet og hul ravgul glasprop
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsfarve Brun
Lukningsmateriale Glas
Farve Brun
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 110 mm
Grænse for fejl ±0,04 ml
Standard konusled 12/21 NS Standard Ground
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN