Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber, ravfarvet glas
Description
- Med NS slebet og hul ravgul glasprop
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsfarve | Brun |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Farve | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 300 mm |
| Grænse for fejl | ±0,4 ml |
| Standard konusled | 24/29 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,4 ml |
| Show More |