Få mere at vide
Hirschmann™ Amber glas propper
Standard konusled:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12 252
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12 252 |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | NS 45/40 |
| Produkttype | Sekskantet hovedstopper |
| Form | Sekskantet greb |