Få mere at vide
Hirschmann™ Amber Glass Stoppers
Artikelnummer. 10097552
:
Standard Taper Joint: NS 12/21
Artikelnummer. 10097552
Brand: Hirschmann™ 8902365_OLD
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Light weight amber colored hollow glass stopper for the protection of UV-sensitive media.
  • Acc. to DIN 12 252