Få mere at vide
Berlin Packaging™ Brown Laboratory Glassware Pot
Artikelnummer. 30408799
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Artikelnummer. 30408799
Brand: Berlin Packaging™ 1000722
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Chemically and thermally shockproof. Break resistant.
  • Brown borosilicate glass
  • Break-resistant
  • Chemically and thermally shockproof;
  • In compliance with EP, USP and JP guidelines
  • Autoclavable
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 55
Mængde 42 Set
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Glass
Produkttype Pot