Få mere at vide
Gilac™ Brosshygien Soft Fiber Pastry Pensel
Artikelnummer. 17918641
Skift visning
Bredde (metrisk):
32 mm
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17918641 32 mm
1 options
Artikelnummer. 17918641 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G020070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.21 DKK
    116.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.37 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brosshygien 32 mm Soft Fiber Pastry Brush kan steriliseres ved op til 140 C, °er modstandsdygtig over for kulde op til -80 CC °og modstandsdygtig over for kemiske midler.
Brosshygien serie:
  • Produkter kan steriliseres ved op til 140 °C.
  • Modstandsdygtig over for kulde op til -80 °C.
  • Modstandsdygtig over for kemiske midler, aggressive rengøringsmidler og desinfektionsmidler.
Tekniske data
Produkttype Konditorbørste
Materiale Plast
Højde (engelsk) 0,9 tommer.
Højde (metrisk) 22 mm
Længde (engelsk) 8,1 tommer
Længde (metrisk) 205 mm
Bredde (engelsk) 1,3 tommer.
Bredde (metrisk) 32 mm