missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Bropirimine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18084852
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084852 50 mg
18033812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084852 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4316/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Immunomodulatory and antitumor compound

Immunomodulatory and antitumor compound. Induces interferon (IFN)-α/β production; augments natural killer (NK) cell activity. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56741-95-8
Molekylær formel C10H8BrN3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bropirimine
Mængde 50 mg
Formel vægt 266.09
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 266.098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.