Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bropirimine
Beskrivelse
Immunomodulatory and antitumor compound. Induces interferon (IFN)-α/β production; augments natural killer (NK) cell activity. Orally active.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bropirimine |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 266.09 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.098 |