Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brookers merocyanin farvestof
Artikelnummer. 15462779
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462779 250 mg 250mg
15452779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462779 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H66517.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23302-83-2 | C14H13NO | 211.26 g/mol
Brookers merocyaninfarvestof bruges som solventpolaritetsindikatorer. Det bruges som pH-sensorer og overgangsmetalkationindikatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Brookers ′merocyaninfarvestof bruges som solventpolaritetsindikatorer. Det bruges som pH-sensorer og overgangsmetalkationindikatorer.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23302-83-2
Molekylær formel C14H13NO
Molekylvægt (g/mol) 211.26
MDL nummer MFCD00010099
InChI nøgle DBOHWMPKJCJANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym brooker's merocyanine, 4-2-1-methylpyridin-4 1h-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one,4-2-1-methyl-4 1h-pyridinylidene ethylidene, brooker/'s merocyanine, 1-methyl-4-4-oxylatostyryl pyridinium, 1-methyl-4-e-4-oxylatostyryl pyridinium, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-die, 4-2-1-methyl-4-pyridylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 258436
IUPAC navn 4-[2-(1-methylpyridin-4-yliden)ethyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL CN1C=CC(=CC=C2C=CC(=O)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brooker's merocyanine dye
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.26
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brooker's merocyanine dye
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Brooker's merocyanine dye