Få mere at vide
Bronzepulver, -100 mesh, 99,0% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408790
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11389249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088359.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bronzepulver velegnet til en række anvendelser, herunder harpiksstøbning, dekorative belægninger og pulvermetallurgi. Bruges også til hydrauliske tætninger, overfladeteknik, dekorative, svejsning og slaglodning, diamantværktøj.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bronze
Udseende Bronze colored powder
Mængde 250 g
Maskestørrelse -100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Form Pulver
MDL nummer MFCD00198187
Opløselighedsinformation Insoluble in water.