Få mere at vide
Bronzepulver, -100 mesh, 99,0% (metalbasis)
Artikelnummer. 11399249
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399249 1 kg 1kg
11389249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088359.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Bronzepulver velegnet til en række anvendelser, herunder harpiksstøbning, dekorative belægninger og pulvermetallurgi. Bruges også til hydrauliske tætninger, overfladeteknik, dekorative, svejsning og slaglodning, diamantværktøj.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bronze
Udseende Bronzefarvet pulver
Mængde 1 kg
Maskestørrelse -100 mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Form Pulver
MDL nummer MFCD00198187
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.