Få mere at vide
Bronze Gauze, Alloy 220, 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) in dia. wire, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466795
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15466795
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045166.GT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Typical composition of alloy: Cu 89.0-91.0%, Fe 0.05% max, Pb 0.5% max Zn remainder
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bronze
Udseende Bronze colored gauze
Mængde 150 x 150 mm
Maskestørrelse 220,40 Mesh
Lugt Odorless
Form Gauze
MDL nummer MFCD00198187