Få mere at vide
Bronze Gauze, Alloy 220, 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) in dia. wire, Thermo Scientific™
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bronze |
| Udseende | Bronze colored gauze |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 220,40 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Gauze |
| MDL nummer | MFCD00198187 |