Få mere at vide
Bronopol, TRC
Artikelnummer. 30328926
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328926 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8099035G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bronopol
CAS 52-51-7
Molekylær formel C3 H6 Br N O4
Mængde 5 g
Synonym 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 2-Nitro-2-bromo-1,3-propanediol, Acticide L 30, BE 6, BE 6 (bactericide), BNPD, BNPK, Bactrinashak, Bactrinol 100, Bactronol, Bioban, Bioban BP Plus, Bronidiol, Bronocot, Bronopol, Bronotak, Busan 1144, Canguard 409, Myacide AS, Myacide AS Plus, Myacide BT, Myacide Pharma BP, N 25, N 25 (antimicrobial), NSC 141021, Nalco 92RU093, Onyxide 500, Preventol P 100, Protectol BN 98, Protectol BN 99, Pyceze, Topcide 2520, Ultra-Fresh SAB
InChI formel InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
SMIL OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 199.99
Formel vægt 198.948