Få mere at vide
Bronopol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498686 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1217
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bronopol
Fysisk form Solid
CAS 52-51-7
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H6BrNO4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BNPD BNPK
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL OCC([N+]([O-])=O)(Br)CO
Molekylvægt (g/mol) 199.99
Formel vægt 199.99
Procent renhed 98.0%