Få mere at vide
Bronopol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326634
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326634 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326634 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10810000100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bronopol
CAS 52-51-7
Analyt- eller komponentnavne Bronopol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C3 H6 Br N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
SMIL OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 199.99
Mængde 100 mg
Formel vægt 198,948 g/mol