Få mere at vide
Lonza™ Clonetics™ Bronchial epitelcellevækst medium Bulletkit
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Inkluderer:
- BEGM™
- BulletKit™
- BEBM™
- plus SingleQuots™ af væksttilskud
- 500 ml
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vækst medium |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 500 ml BEBM basal medium plus CC-4175 singlequots kit (formulerer 500 ml af BEBM basal medium til BEGM vækstmedium; indeholder BPE, 2,0 ml; Hydrocortison, 0,5 ml; hEGF, 0,5 ml; Epinephrin, 0,5 ml; transferrin, 0,5 ml; Insulin, 0,5 ml; retinsyre, 0,5 ml; triiodthyronin, 0,5 ml; GA, 0,5 ml) til at formulere BEGM medium (vækst medium) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BEGM Bronchial epithelial BulletKit
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, gentamicinsulphate