Få mere at vide
Bromuconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromuconazole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2 |
| Formel vægt | 374.9541 |