missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brompheniramine, TRC

Artikelnummer. 30337309
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7758601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brompheniramine
CAS 86-22-6
Molekylær formel C16 H19 Br N2
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-, Pyridine, 2-[p-bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (6CI,7CI,8CI), γ-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine, (±)-Brompheniramine, 1-(p-Bromophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane, 2-[p-Bromo-α-(2-dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine, 3-(p-Bromophenyl)-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, Bromopheniramine, Bromphen, Brompheniramine, Parabromdylamine, Parabromodylamine
InChI formel InChI=1S/C16H19BrN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
IUPAC navn 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 319.24
Formel vægt 318.073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.