Få mere at vide
Brompheniramine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17992406
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17992406 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17992406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0060.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Brompheniramine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Analyt- eller komponentnavne Brompheniramine maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Brompheniramine Maleate
InChI formel InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 435.31
Mængde 500 mg
Formel vægt 434.0841 g/mol