Få mere at vide
Brompheniramine Maleate, Mikromol™
Beskrivelse
Brompheniramine Maleate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brompheniramine maleate |
| CAS | 980-71-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Brompheniramine maleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid |
| Vis mere |