Få mere at vide
Brompheniramine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458873
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458873 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458873 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0060.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Brompheniramine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Analyt- eller komponentnavne Brompheniramine maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate
InChI formel InChI=1 S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15 H,10,12H2,1-2H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 435.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 434.0841 g/mol