missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brompheniramine-d6 Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brompheniramine-d6 Maleate |
| CAS | 1346606-73-2 |
| Molekylær formel | C16 H13 Br D6 N2 . C4 H4 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | gamma-(4-Bromophenyl)-N,N-(dimethyl-d6)-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[p-betaromo-alpha-[2-(dimethylamino-d6)ethyl]benzyl]pyridine Maleate, (+/-)-Brompheniramine-d6 Maleate, Bromphen-d6 Maleate, Dimegan-d6, Dimetane-d6, Parabromdylamine-d6 Maleate, Parabromodylamine-d6 Maleate, Veltane-d6, dl-Brompheniramine-d6 Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3; |
| SMIL | C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=CC=N2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(4-bromophenyl)-3-pyridin-2-yl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.349 |
| Formel vægt | 440.122 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?