Få mere at vide
Bromoxynil, TRC
Artikelnummer. 17939069
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17939069 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17939069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6891751G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1689-84-5
Molekylær formel C7 H3 Br2 N O
Molekylvægt (g/mol) 276.91
Synonym 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile, 1-Cyano-3,5-dibromo-4-hydroxybenzene, 2,6-Dibromo-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dibromophenol, 4-Hydroxy-3,5-dibromobenzonitrile, Brominal, Brominil, Bromoxynil, Broxynil, Emblem, Labuctril, Labuctril 25, ME 4 Brominal, Pardner, S 2132, Sabre, Toplan
IUPAC navn 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
SMIL Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoxynil
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H3Br2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
Formel vægt 274.8581