Få mere at vide
Bromoxynil-heptanoate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromoxynil-heptanoate |
| CAS | 56634-95-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromoxynil-heptanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H15 Br2 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-13(18)19-14-11(15)7-10(9-17)8-12(14)16/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N |
| IUPAC navn | (2,6-dibromo-4-cyanophenyl) heptanoate |
| Vis mere |