Få mere at vide
Bromoxynil-heptanoate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310202
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310202 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310202 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10775000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromoxynil-heptanoate
CAS 56634-95-8
Analyt- eller komponentnavne Bromoxynil-heptanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 Br2 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H15Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-13(18)19-14-11(15)7-10(9-17)8-12(14)16/h7-8H,2-6H2,1H3
SMIL CCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
IUPAC navn (2,6-dibromo-4-cyanophenyl) heptanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 389.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 386.947 g/mol