Få mere at vide
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565206 1 g 1g
15575206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15565206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456700010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 50296-37-2
Molekylær formel C6H18BrF6N3P2
Molekylvægt (g/mol) 388.07
MDL nummer MFCD00191864
InChI nøgle XELPBWPBGHCIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, brop, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, bromo-tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20aljt, ksc269e9j, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophos, bromotris dimethylamino phosphoniumhexafluorophosphate, bromanyl-tris dimethylamino phosphanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10221847
IUPAC navn bromo-tris(dimethylamino)phosphanium;hexafluorophosphate
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](Br)(N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 249.0°C to 252.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 388.07
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.