missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromotripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromotripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate |
| CAS | 132705-51-2 |
| Molekylær formel | C12H24BrF6N3P2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (T-4)-Bromotri-1-pyrrolidinyl-phosphorus(1+) Hexafluorophosphate(1-), Pyrrolidine Phosphorus Complex, Bromotris(pyrrolidino)phosphonium Hexafluorophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24BrN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1 |
| SMIL | Br[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC navn | bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.18 |
| Formel vægt | 465.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?