Få mere at vide
Bromotriphenylmethan, 98%
Artikelnummer. 11394569
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394569 10 g 10g
11304579 50 g 50g
11415293 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12864.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323,233 g/mol
Det betragtes som et mere reaktivt reagens end chlortriphenylmethan til fremstilling af tritylestere. Det bruges også i one-pot-konvertering af aminosyrer til deres N-tritylderivater, der involverer N,O-ditritylering og selektiv metanolyse af tritylesteren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det betragtes som et mere reaktivt reagens end chlortriphenylmethan til fremstilling af tritylestere. Det bruges også i one-pot-konvertering af aminosyrer til deres N-tritylderivater, der involverer N,O-ditritylering og selektiv metanolyse af tritylesteren.
Opløselighed Opløselighed i
varm eddikesyre er næsten gennemsigtig.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 596-43-0
Molekylær formel C19H15Br
Molekylvægt (g/mol) 323.233
MDL nummer MFCD00000120
InChI nøgle NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
PubChem CID 11692
IUPAC navn [brom(diphenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromotriphenylmethane
Smeltepunkt 152 °C til 156 °C
Kogepunkt 230 °C (15 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1878494
Formel vægt 323.24
Procent renhed 98%