Få mere at vide
Bromotremylsilan, TRC
Artikelnummer. 30343071
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343071 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6885501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Molekylær formel C3H9BrSi
Mængde 1 g
Synonym NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr
InChI formel InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)Br
IUPAC navn bromo(trimethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 153.09
Formel vægt 151.9657