Få mere at vide
Bromotrimethylsilane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2857-97-8 |
| Smeltepunkt | -43°C |
| Tæthed | 1.17 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 79°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | (CH3)3SiBr |
| MDL nummer | MFCD00000048 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS, Bromotrimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.09 |
| Grad | Research |