Få mere at vide
Bromotremylsilan, 98%
Artikelnummer. 10052300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052300 100 g Glasflaske 100g
10276000 5 g Glasflaske 5g
10347940 25 g Glasflaske 25g
11915811 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10052300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186651000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2857-97-8
Molekylær formel C3H9BrSi
Molekylvægt (g/mol) 153.1
InChI nøgle IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC navn brom(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromotrimethylsilane
Smeltepunkt -43,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 79,0 °C
Flammepunkt 32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiBr
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4250
Mængde 100 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes.
Formel vægt 153.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske