Få mere at vide
Bromtrimethylsilan, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10329847 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10329847 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10329847 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 DKK
    832.65 DKK / 100ml
    Spare 187.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Smeltepunkt -43,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 79,0 °C
Flammepunkt 32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C3H9BrSi
Lineær formel (CH3)3SiBr
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4250
MDL nummer MFCD00000048
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.16
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes.
InChI nøgle IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)Br
IUPAC navn brom(trimethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 153.1
PubChem CID 76113
Formel vægt 153.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske