Få mere at vide
Bromotrimethylsilane, 97%, stab. with copper powder or silver wire
Artikelnummer. p-7022515
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11488236
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15334.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilan bruges som et mildt og selektivt reagens til spaltning af lactoner, epoxider, acetaler, fosfonatestere og visse ethere. Yderligere anvendes det som et bromeringsmiddel og et effektivt reagens til dannelsen af silylenolethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromotrimethylsilan anvendes som et mildt og selektivt reagens til spaltning af lactoner, epoxider, acetaler, fosfonatestere og visse ethere. Yderligere anvendes det som et bromeringsmiddel og et effektivt reagens til dannelsen af silylenolethere.
Opløselighed Blandbar med
carbontetrachlorid, chloroform, dichlorethan, acetonitril, toluen, dichlormethan og hexan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, vand og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2857-97-8
Molekylær formel C3H9BrSi
Molekylvægt (g/mol) 153.094
MDL nummer MFCD00000048
InChI nøgle IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC navn brom(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)Br
Tekniske data
Kogepunkt 78°C to 80°C
Kemisk navn eller materiale Bromotrimethylsilane
Smeltepunkt -44°C
Navn note stabilized with copper powder or silver wire
Mængde 10 g
Lineær formel (CH3)3SiBr
FN nummer UN2924
Beilstein 1731135
Flammepunkt −3°C (26°F)
Opløselighedsinformation Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Formel vægt 153.09
Procent renhed 97%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.425
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.183
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Bromotrimethylsilane