Få mere at vide
Bromotrimethylsilan, 97%, stik. med kobberpulver eller sølvtråd
Beskrivning
Bromotrimethylsilan bruges som et mildt og selektivt reagens til spaltning af lactoner, epoxider, acetaler, fosfonatestere og visse ethere. Yderligere anvendes det som et bromeringsmiddel og et effektivt reagens til dannelsen af silylenolethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bromotrimethylsilan anvendes som et mildt og selektivt reagens til spaltning af lactoner, epoxider, acetaler, fosfonatestere og visse ethere. Yderligere anvendes det som et bromeringsmiddel og et effektivt reagens til dannelsen af silylenolethere.
Opløselighed Blandbar med
carbontetrachlorid, chloroform, dichlorethan, acetonitril, toluen, dichlormethan og hexan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, vand og stærke oxidationsmidler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kogepunkt | 78 °C til 80 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Bromotrimethylsilane |
| Smeltepunkt | -44 °C |
| Navn note | stabiliseret med kobberpulver eller sølvtråd |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | (CH3)3SiBr |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1731135 |
| Flammepunkt | −3 °C (26 °F) |
| Opløselighedsinformation | Blandet med carbontetrachlorid, chloroform, dichlorethan, acetonitril, toluen, dichlorothan og hexan. |
| Visa mer |