Få mere at vide
Bromotrimethylammoniumbimane Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromotrimethylammoniumbimane Bromide |
| CAS | 71418-45-6 |
| Molekylær formel | C13 H19 Br N3 O2 . Br |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(=C2C[N+](C)(C)C)C |
| IUPAC navn | [7-(bromomethyl)-2,6-dimethyl-3,5-dioxopyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-yl]methyl-trimethylazanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.12 |
| Formel vægt | 406.9844 |