Få mere at vide
Bromotrichloromethane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -6°C |
| Tæthed | 2.01 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 105°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000783 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane, Bromotrichloromethane |